Stampa…
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5425-100ML PC5425-50ML
APOSPC5425-100MLEA 720 EUR
APOSPC5425-100ML APOSPC5425-50ML
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
Formula: C₇H₆BrFMg
Peso molecolare: 213,332 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01311470
CAS Number: 185077-02-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III