Stampa…
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5416-1G PC5416-5G
APOSPC5416-1GEA 35 EUR
APOSPC5416-1G APOSPC5416-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅BrFNO₂S
Punto di fusione: 171…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094290
CAS Number: 351003-60-6