Stampa…
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5415-1G PC5415-5G
APOSPC5415-1GEA 49.3 EUR
APOSPC5415-1G APOSPC5415-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅ClFNO₂S
Peso molecolare: 209.63 g/mol
Punto di fusione: 126…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094289
CAS Number: 351003-57-1