Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5412-5G PC5412-1G
APOSPC5412-5GEA 51 EUR
APOSPC5412-5G APOSPC5412-1G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₅BrF₃NO₂S
Peso molecolare: 304,09 g/mol
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094287
CAS Number: 351003-63-9