Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5411-1G PC5411-5G
APOSPC5411-1GEA 34.8 EUR
APOSPC5411-1G APOSPC5411-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₅BrF₃NO₂S
Punto di fusione: 185…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 351003-61-7