Stampa…
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5410-25G PC5410-5G PC5410-100G
APOSPC5410-25GEA 198 EUR
APOSPC5410-25G APOSPC5410-5G APOSPC5410-100G
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone 97%
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₃F₅O
Peso molecolare: 210,1 g/mol
Punto di ebollizione: 130…133 °C
Densità: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000296
CAS Number: 652-29-9
EINECS: 211-487-6