Stampa…
α-Chloro-2,5-difluorotoulene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5408-100G PC5408-25G PC5408-5G
APOSPC5408-100GEA 212 EUR
APOSPC5408-100G APOSPC5408-25G APOSPC5408-5G
α-Chloro-2,5-difluorotoulene 97%
α-Chloro-2,5-difluorotoulene
Formula: C₇H₅ClF₂
Peso molecolare: 162,57 g/mol
Punto di ebollizione: 62…64 °C/14mmHg
Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090989
CAS Number: 495-07-8
UN: 1760
ADR: 8,III