Stampa…
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5407-1G PC5407-5G PC5407-25G
APOSPC5407-1GEA 29 EUR
APOSPC5407-1G APOSPC5407-5G APOSPC5407-25G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈FNO₂S
Punto di fusione: 179…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02709831
CAS Number: 489-17-8