Stampa…
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5404-1G PC5404-5G PC5404-25G
APOSPC5404-1GEA 29 EUR
APOSPC5404-1G APOSPC5404-5G APOSPC5404-25G
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈FNO₂S
Punto di fusione: 130…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02710419
CAS Number: 329909-29-7