Stampa…
2,3,5-Trifluoroanilina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5403-5G PC5403-1G PC5403-25G
APOSPC5403-5GEA 58.2 EUR
APOSPC5403-5G APOSPC5403-1G APOSPC5403-25G
2,3,5-Trifluoroanilina 98%
2,3,5-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
Peso molecolare: 147,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083549
CAS Number: 363-80-4
UN: 2941
ADR: 6.1,III