Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5402-1G PC5402-5G
APOSPC5402-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5402-1G APOSPC5402-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₅BrF₃NO₂S
Peso molecolare: 304,09 g/mol
Punto di fusione: 185…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094285
CAS Number: 351003-64-0