Stampa…
4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dihydro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
PC5400-1G PC5400-250MG PC5400-5G
APOSPC5400-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5400-1G APOSPC5400-250MG APOSPC5400-5G
4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
Formula: C₄H₄F₃N₃S
Peso molecolare: 183,16 g/mol
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003095
CAS Number: 30682-81-6