Stampa…
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
PC5392-1G PC5392-5G
APOSPC5392-1GEA 111 EUR
APOSPC5392-1G APOSPC5392-5G
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798374
CAS Number: 161605-63-6