Stampa…
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5387-1G PC5387-5G
APOSPC5387-1GEA 139 EUR
APOSPC5387-1G APOSPC5387-5G
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆HF₆N
Peso molecolare: 201,07 g/mol
Punto di ebollizione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 675602-93-4