Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5384-10G PC5384-5G
APOSPC5384-10GEA 539 EUR
APOSPC5384-10G APOSPC5384-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100535
CAS Number: 1099597-96-2