Stampa…
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5376-1G PC5376-500MG
APOSPC5376-1GEA 270 EUR
APOSPC5376-1G APOSPC5376-500MG
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226610
CAS Number: 1159512-39-6