Stampa…
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5372-100G PC5372-25G PC5372-5G
APOSPC5372-100GEA 412 EUR
APOSPC5372-100G APOSPC5372-25G APOSPC5372-5G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₄H₁₀F₁₂O₃S
Peso molecolare: 486,28 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00490197
CAS Number: 424-16-8