Stampa…
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5371-1G PC5371-5G
APOSPC5371-1GEA 185 EUR
APOSPC5371-1G APOSPC5371-5G
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Punto di ebollizione: 95…100 °C/3,3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236227
CAS Number: 125903-81-3