Stampa…
1,1,3,5,6-Pentachlorononafluorohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5369-25G PC5369-5G
APOSPC5369-25GEA 132 EUR
APOSPC5369-25G APOSPC5369-5G
1,1,3,5,6-Pentachlorononafluorohexane 97%
1,1,3,5,6-Pentachlorononafluorohexane
Formula: C₆Cl₅F₉
Punto di ebollizione: 203 °C
Densità: 1,827 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155908
CAS Number: 307-26-6