Stampa…
Palladium(II) trifluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5367-1G PC5367-5G
APOSPC5367-1GEA 102 EUR
APOSPC5367-1G APOSPC5367-5G
Palladium(II) trifluoroacetate 98%
Palladium(II) trifluoroacetate
Formula: C₄F₆O₄Pd
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013204
CAS Number: 42196-31-6