Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5366-1G PC5366-5G
APOSPC5366-1GEA 132 EUR
APOSPC5366-1G APOSPC5366-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrF₄N
Punto di ebollizione: 80 °C/35mmHg
Densità: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96,11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226613
CAS Number: 1159512-36-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III