Stampa…
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53583-100MG PC53583-250MG
APOSPC53583-100MGEA 77.1 EUR
APOSPC53583-100MG APOSPC53583-250MG
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formula: C₁₀H₈F₅NO₂
Peso molecolare: 269,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546149
CAS Number: 1216700-64-9