Stampa…
4-(Perfluorocyclohexyl)butan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5356-1G PC5356-5G
APOSPC5356-1GEA 118 EUR
APOSPC5356-1G APOSPC5356-5G
4-(Perfluorocyclohexyl)butan-1-ol 97%
4-(Perfluorocyclohexyl)butan-1-ol
Formula: C₁₀H₉F₁₁O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248652
CAS Number: 883546-00-7