Stampa…
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5355-25G PC5355-5G
APOSPC5355-25GEA 577 EUR
APOSPC5355-25G APOSPC5355-5G
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Formula: C₃H₃F₅O₂·xH₂O
Punto di ebollizione: 93…94 °C
Punto di fusione: 53…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792902
CAS Number: 422-63-9
EINECS: 207-020-0