Stampa…
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-chloro-4-trifluoromethoxyaniline
PC53547-1G PC53547-5G PC53547-25G
APOSPC53547-1GEA 94.4 EUR
APOSPC53547-1G APOSPC53547-5G APOSPC53547-25G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄BrClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16618925
CAS Number: 1228108-74-4