Stampa…
Perfluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Octafluorotoluene, Pentafluoro(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluorotoluene
PC5354-100G PC5354-25G
APOSPC5354-100GEA 193 EUR
APOSPC5354-100G APOSPC5354-25G
Perfluorotoluene 98%
Perfluorotoluene
In base, hydroxyl groups react at the 4-position to yield heptafluoro-p-tolyl ethers, which can be used to protect estradiols.
Formula: C₇F₈
Peso molecolare: 236,06 g/mol
Punto di ebollizione: 103…105 °C
Punto di fusione: –65,6 °C
Densità: 1,666 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000375
CAS Number: 434-64-0
EINECS: 207-104-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II