Stampa…
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53533-1G PC53533-250MG PC53533-100MG
APOSPC53533-1GEA 364 EUR
APOSPC53533-1G APOSPC53533-250MG APOSPC53533-100MG
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08111620
CAS Number: 87411-31-2