Stampa…
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5353-100G PC5353-25G PC5353-5G
APOSPC5353-100GEA 125 EUR
APOSPC5353-100G APOSPC5353-25G APOSPC5353-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Formula: C₉H₈F₈O₂
Punto di ebollizione: 178…179 °C
Densità: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039278
CAS Number: 355-93-1
EINECS: 206-596-0