Stampa…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol
PC5350-100G PC5350-1KG PC5350-500G
APOSPC5350-100GEA 14.7 EUR
APOSPC5350-100G APOSPC5350-1KG APOSPC5350-500G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
  • Surface tension 24.5 dynes/cm/200C
  • Dissociation constant 4.5 x 10-12
Formula: C₅H₄F₈O
Peso molecolare: 232,07 g/mol
Punto di ebollizione: 140…141 °C
Densità: 1,667 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039631
CAS Number: 355-80-6
EINECS: 206-593-4