7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Coumarin 481, 7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
Formula:
C₁₄H₁₄F₃NO₂ Peso molecolare: 285.27 g/mol Punto di fusione: 78…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00057313 CAS Number: 41934-47-8 |