Stampa…
4-Fluoro-4'-methylbenzhydrol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53486-1G PC53486-5G
APOSPC53486-1GEA 279 EUR
APOSPC53486-1G APOSPC53486-5G
4-Fluoro-4'-methylbenzhydrol
4-Fluoro-4'-methylbenzhydrol
Formula: C₁₄H₁₃FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 345-91-5