Stampa…
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53483-25G PC53483-5G
APOSPC53483-25GEA 584 EUR
APOSPC53483-25G APOSPC53483-5G
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Peso molecolare: 176,55 g/mol
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782051
CAS Number: 879093-02-4