Stampa…
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
PC53474-1G PC53474-25G PC53474-5G
APOSPC53474-1GEA 14.7 EUR
APOSPC53474-1G APOSPC53474-25G APOSPC53474-5G
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 283,0420 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847338
CAS Number: 187331-46-0