Stampa…
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Difluorophenyl isocyanate, 2,6-Difluorophenylisothiocyanate, 1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene
PC5347-1G PC5347-5G
APOSPC5347-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5347-1G APOSPC5347-5G
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃F₂NS
Peso molecolare: 171,17 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C
Densità: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041047
CAS Number: 207974-17-2
UN: 1760
ADR: 8,II