Stampa…
2-Fluoro-3-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53465-1G PC53465-250MG PC53465-5G
APOSPC53465-1GEA 102 EUR
APOSPC53465-1G APOSPC53465-250MG APOSPC53465-5G
2-Fluoro-3-nitrophenol 97%
2-Fluoro-3-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,1000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11042443
CAS Number: 179816-26-3