Stampa…
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53461-1G PC53461-25G PC53461-5G
APOSPC53461-1GEA 85.8 EUR
APOSPC53461-1G APOSPC53461-25G APOSPC53461-5G
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Formula: C₇H₃ClFNO
Peso molecolare: 171,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD16250625
CAS Number: 153403-53-3