Stampa…
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
PC53459-25G PC53459-5G
APOSPC53459-25GEA 609 EUR
APOSPC53459-25G APOSPC53459-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
Peso molecolare: 335,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878167
CAS Number: 1000573-03-4