Stampa…
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53455-1G PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA 121 EUR
APOSPC53455-1G APOSPC53455-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11110551
CAS Number: 1027833-17-5