Stampa…
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, 1-Chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotoluene
PC53433-100G PC53433-1KG PC53433-500G
APOSPC53433-100GEA 14.7 EUR
APOSPC53433-100G APOSPC53433-1KG APOSPC53433-500G
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, grado tecnico
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₃I
Peso molecolare: 306,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001037
CAS Number: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II