Stampa…
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53421-1G PC53421-5G
APOSPC53421-1GEA 62.6 EUR
APOSPC53421-1G APOSPC53421-5G
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide 95%
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide
Formula: C₁₃H₉FN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16875530
CAS Number: 870281-83-7