Stampa…
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53409-5G PC53409-25G
APOSPC53409-5GEA 87 EUR
APOSPC53409-5G APOSPC53409-25G
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193629
CAS Number: 928715-37-1