Stampa…
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Difluoro-2-methylaniline
PC53402-25G PC53402-5G PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA 371 EUR
APOSPC53402-25G APOSPC53402-5G APOSPC53402-1G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₇F₂N
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062378
CAS Number: 875664-57-6