Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53378-10G PC53378-1G PC53378-5G
APOSPC53378-10GEA 665 EUR
APOSPC53378-10G APOSPC53378-1G APOSPC53378-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrFNO₃
Peso molecolare: 248,0060 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10758067
CAS Number: 679839-39-5