Stampa…
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5337-25G PC5337-100G
APOSPC5337-25GEA 26.1 EUR
APOSPC5337-25G APOSPC5337-100G
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Formula: C₇H₈ClF₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204233
CAS Number: 2923-56-0