Stampa…
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53359-10G PC53359-1G
APOSPC53359-10GEA 379 EUR
APOSPC53359-10G APOSPC53359-1G
2,6-Difluoro-4-iodophenol
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Formula: C₆H₃F₂IO
Punto di fusione: 56…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907951
CAS Number: 950858-06-7