Stampa…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53351-1G PC53351-250MG
APOSPC53351-1GEA 274 EUR
APOSPC53351-1G APOSPC53351-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Punto di fusione: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20643344
CAS Number: 55805-14-6