Stampa…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
PC5335-25G PC5335-5G PC5335-100G
APOSPC5335-25GEA 143 EUR
APOSPC5335-25G APOSPC5335-5G APOSPC5335-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Formula: C₆H₆F₈O₂
Peso molecolare: 262,1 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C/3mmHg
Punto di fusione: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069087
CAS Number: 355-74-8