Stampa…
2,5-Difluoro-4-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53341-1G PC53341-5G
APOSPC53341-1GEA 59.7 EUR
APOSPC53341-1G APOSPC53341-5G
2,5-Difluoro-4-iodopyridine
2,5-Difluoro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₂F₂IN
Punto di ebollizione: 209,7 °C
Punto di fusione: 80…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040606
CAS Number: 1017793-20-2