Stampa…
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-fluoro-4-nitro-1-pyridin-1-one, 3-Fluoro-4-nitropyridine 1-oxide
PC53338-25G PC53338-5G PC53338-100G
APOSPC53338-25GEA 133 EUR
APOSPC53338-25G APOSPC53338-5G APOSPC53338-100G
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide
Formula: C5H3FN2O3
Peso molecolare: 158,0873 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234027
CAS Number: 769-54-0