Stampa…
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53337-100G PC53337-25G
APOSPC53337-100GEA 2870 EUR
APOSPC53337-100G APOSPC53337-25G
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₄
Punto di ebollizione: 131,2 °C/760mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972884
CAS Number: 80245-26-7